1.11932
Fermtech® Peptone from Soy
For Biotechnology, Suitable for Fermentation Technology
Sinonimo/i:
Fermtech® base materials for biotechnology, Peptone from Soy
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Forma fisica
medium powder
Perdita
≤6.0% loss on drying, Tested at 105°C
pH
6.5-7.5 (25 °C)
applicazioni
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
nonselective for fungi
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1