Documenti fondamentali
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Scegli un formato
100 ML
44,40 €
44,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
44,40 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-744-6
NACRES:
NC.01
44,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Tensione di vapore
21 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
145 °C
Potenza
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
P. ebollizione
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-55 °C
Temp. transizione
flash point 19 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16.5 °C - closed cup