Documenti fondamentali
110138
Millipore
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Sinonimo/i:
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic, NANA, Lactaminic Acid, Sialic Acid
Scegli un formato
1 G
196,00 €
196,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
196,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
196,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: ≥10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2