Documenti fondamentali
1.09993
Supelco
Strontium standard
1000 mg Sr, (SrCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (Sr): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1