The specific concentration of glycerol is considered proprietary, but will range from 50 - 70%.
U1875
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type III, glycerol solution, 500-800 units/mL
Sinonimo/i:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Origine biologica
Canavalia ensiformis
Tipo
Type III
Stato
glycerol solution
PM
~544620
Concentrazione
500-800 units/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Applicazioni
- to assay creatine and creatine phosphate using the sample extracted from the left ventricle (LV) and septal tissue
- to determine the concentration of urea in a stabilized urine sample
- as one of the standards to measure the urease activity of plant extracts
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
-
How much glycerol is in Urease product no. U1875?
1 risposta-