Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Co in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
- Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7646-79-9
7646-79-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?