Documenti fondamentali
1.09944
Supelco
Acido acetico
for 1000 ml, c(CH₃COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Sinonimo/i:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido acetico glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
Acido acetico
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Acido acetico for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
Acido acetico
Acido acetico (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
SAFC
1.00056
Acido acetico
Acido acetico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Acido acetico