Documenti
1.09925
Supelco
Potassium bromate solution
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
product name
Potassium bromate solution, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
pH
5.6 (20 °C in H2O)
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)