Documenti fondamentali
1.09905
Supelco
Bromide bromate solution
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Scegli un formato
1 AMP
48,60 €
48,60 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
48,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
48,60 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.05 M
tecniche
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hallo, ich suche ein Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012. Ist Ihr Produkt 1.09905 dafür geeignet? Könnten Sie mir bitte die genaue Konz von Kaliumbromid und Kaliumbromat in der Lösung mitteilen?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this product is a titrant and is not suitable for use in mercury vapor AAS. The reagent solution for this protocol should be prepared from low mercury potassium bromide and potassium bromate materials. Please see the links below to review components that are more suitable for this application:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104912
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104905