Documenti fondamentali
1.09325
Supelco
Calcium acetate hydrate
[about 94% Ca(CH₃COO)₂] for soil testing
Sinonimo/i:
Calcium acetate hydrate
Scegli un formato
500 G
80,90 €
80,90 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
80,90 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.17 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-540-9
NACRES:
NA.21
80,90 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
680-730 °C
Potenza
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
400 g/L
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometrically, Ca(CH₃COO)₂): 93.0 - 95.0 %
Identity (Ca): conforms
Identity (acetate): conforms
Appearance: white to almost white fine powder
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
pH (50 g/l; water): 7.2 - 7.8
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Determinazione turbidimetrica a seguito di estrazione con tampone CAL analoga ai metodi LUFA
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.