Documenti fondamentali
1.09198
Supelco
Soluzione blu alcali
pH indicator solution
Sinonimo/i:
Soluzione indicatrice blu alcali
Scegli un formato
1 L
151,00 €
2.5 L
302,00 €
151,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
151,00 €
2.5 L
302,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12171503
NACRES:
NB.21
151,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Soluzione blu alcali, indicator
Livello qualitativo
Stato
liquid
Viscosità cinematica
0.68 cSt(40 °C)
P. ebollizione
80 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 4 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmax
603-607 nm (1 : 10 diluted)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Identità (spettro UV/VIS): conforme al test
Densità (d 20 °C/4 °C): 0,836 - 0,838
Massimo assorbimento λmax. (diluizione 1: 10): 603 - 607 nm
Assorbanza A (λmax; diluizione 1: 10; 1 cm): ≥ 1,00
Idoneità come indicatore (secondo DIN 51558): conforme al test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)