1.09194
MAS-100 NT® Ex
suitable for air monitoring in explosion hazard areas
Sinonimo/i:
MAS-100 NT® Ex microbial air monitoring system, microbial air monitoring systems
Scegli un formato
13.410,00 €
Scegli un formato
About This Item
13.410,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum hardware
agenzia
according to ISO 14698
Caratteristiche
portable ( )
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 NT® Ex
Peso
2.4 kg (including perforated lid)
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
90 mm Petri dishes
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Note legali
Accessorio
Configurato per
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Le analisi microbiologiche costituiscono una componente fondamentale della gestione della qualità e della sicurezza in ambito alimentare. Passate in rassegna l’ampia gamma dei test disponibili per la ricerca dei microrganismi patogeni e responsabili del deterioramento.