Documenti
1.08882
SAFC
Solfato di zinco monoidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Solfato di zinco monoidrato, Acido solforico, sale di zinco monoidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O4SZn · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.45 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-793-3
agenzia
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
350 g/L (anhydrous substance)
Densità
3.2 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Zinc sulfate is typically used in topical formulations or as mineral supplement.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3