1.28209
Solfato di zinco eptaidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
powder
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Confezionamento
1282090003 (Sample kit); 1282091001 (Plastic bottle); 1282095001 (Plastic bottle); 1282098025 (PE bag in plastic bucket)
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3