Documenti fondamentali
1.28210
SAFC
Solfato di zinco eptaidrato
FCC, GB
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
1 KG
58,00 €
3 X 1 KG
195,00 €
5 KG
195,00 €
25 KG
625,00 €
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
58,00 €
3 X 1 KG
195,00 €
5 KG
195,00 €
25 KG
625,00 €
About This Item
Formula condensata:
ZnSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-793-3
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
GMO free
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
GB
Conformità normativa
FCC
Stato
powder
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
Confezionamento
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3