1.08372
Trietanolammina
(Trolamine)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Trietanolammina, Tris(2-idrossietil)ammina, 2,2′,2′′-triidrossitrietilammina, TEA, 2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.14 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
325 °C (DIN 51794)
600 °F
Limite di esplosione
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
P. eboll.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
Temp. transizione
flash point 190 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup