Documenti fondamentali
1.08181
Millipore
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
Sinonimo/i:
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
Scegli un formato
25 G
50,10 €
250 G
262,00 €
50,10 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
50,10 €
250 G
262,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17ClN4OS · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.81 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-641-8
NACRES:
NA.21
50,10 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Punto di fusione
248 °C (decomposition)
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): conforms
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 5.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4