Documenti fondamentali
1.07615
Supelco
Rubidium chloride
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Rubidium chloride
Scegli un formato
25 G
386,00 €
386,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
386,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClRb
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-240-9
NACRES:
NA.21
386,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.0% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
1390 °C
Punto di fusione
715 °C
Densità
2.76 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000‑1200 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Rb+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2