Documenti fondamentali
1.07341
Supelco
Hexachloroplatinic(IV) acid solution
10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Sinonimo/i:
HCl6Pt Solution
Scegli un formato
5 ML
237,00 €
25 ML
937,00 €
237,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
237,00 €
25 ML
937,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
237,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥10.0% (gravimetric)
Stato
liquid
Concentrazione
≥5-10% (Hexachloroplatinic(IV) acid)
pH
0.6 (20 °C in H2O)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[H+].[Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-]
InChI
InChI=1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
  • Aggregated structure analysis of polymer-protected platinum/ruthenium colloidal dispersions using EXAFS, HRTEM, and electron diffraction measurements: This research highlights the application of Hexachloroplatinic(IV) acid solution in the synthesis of advanced platinum/ruthenium catalysts. The study utilizes a 10% solution to prepare polymer-protected colloidal dispersions, instrumental in catalyzing reactions under environmentally benign conditions. The catalysts produced demonstrate improved activity and selectivity, key attributes for applications ranging from pharmaceutical synthesis to material science innovation (Harada M, Toshima N, Yoshida K, Isoda S, 2005).
Risultati analitici
Assay (gravimetrically): ≥ 10.0 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3