Documenti fondamentali
1.07223
Supelco
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate
GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate, o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Scegli un formato
10 G
113,00 €
100 G
863,00 €
113,00 €
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
113,00 €
100 G
863,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9ClN2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.67 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
223-325-1
NACRES:
NA.21
113,00 €
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
215-220 °C (decomposition)
Densità bulk
370 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[n+H]1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator: passes test
Sensitivity test (at Iron II ions): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.