77510
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
224-225 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 3-bromo-1,10-phenanthroline and 3,8-dibromo-1,10-phenanthroline by treating with bromine.
- Copper phenanthroline complex by reacting with isonitrosothiazolylbenzothiazolylmethanide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges