Documenti fondamentali
1.06535
Supelco
Sodium nitrate
cryst. EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NNaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.2% Total chlorine
Perdita
≤2% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
308 °C
Solubilità
874 g/L
Densità
2.26 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
nitrite (NO2-): ≤0.002%
Cationi in tracce
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Nitric oxide pros and cons: The role of L-arginine, a nitric oxide precursor, and idebenone, a coenzyme-Q analogue in ameliorating cerebral hypoxia in rat.: This study discusses the dual roles of nitric oxide and sodium nitrate′s contribution to ameliorating cerebral hypoxia, providing insights into its neurological applications (Abdel Baky NA et al., 2010).
  • Use of experimental design methodology for the development of new magnetic siRNA nanovectors (MSN).: This study details the innovative application of sodium nitrate in the development of magnetic siRNA nanovectors, highlighting its role in enhancing delivery systems (David S et al., 2013).
Risultati analitici
Assay (acidimetrisch, after drying): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.3
Total chlorine: ≤ 0.2 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Benzoin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01776
Benzoin
Potassium nitrate for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.05063
Potassium nitrate
Benzil for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01632
Benzil
2-Nitrophenol 98%
Sigma-Aldrich
N19702
2-Nitrophenol