Documenti fondamentali
1.06513
SAFC
Sodium thiosulfate pentahydrate
pure
Sinonimo/i:
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
Scegli un formato
2.5 KG
49,00 €
50 KG
372,00 €
49,00 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 KG
49,00 €
50 KG
372,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-867-5
49,00 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
48 °C
Solubilità
701 g/L
Densità
1.74 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as antioxidant or chelating agent and is suitable for use in pharmaceutical processes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5