Documenti fondamentali
1.05867
SAFC
Ossido di magnesio
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Magnesia usta, Magnesium oxide
Scegli un formato
1 KG
105,00 €
25 KG
958,00 €
105,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
105,00 €
25 KG
958,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-171-9
105,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
3600 °C/1000 hPa
Punto di fusione
2800 °C
Densità
3.58 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Magnesium oxide is a commonly used ingredient in pharmaceutical applications. It is primarily applied in solid oral dosage forms, typically as pH adjuster. Additional uses include the application as mineral supplement or antacid.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Carbonato di sodio anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
SAFC
1.37014
Carbonato di sodio