Vai a
P8166
Ioduro di potassio
suitable for plant cell culture
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
KI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
81,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
81,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1360204102746428
Ioduro di potassio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1360
Ioduro di potassio
description
suitable for plant cell culture
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99.99% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
form
powder
form
-
form
crystals and lumps
form
crystals
solubility
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ioduro di potassio
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid,Liver
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)