Documenti fondamentali
1.04867
Supelco
Potassium hydrogen diiodate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen diiodate, Potassium biiodate
About This Item
Formula condensata:
KH(IO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-650-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (iodometric)
Stato
solid
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
13 g/L
Densità bulk
1750 kg/m3
Anioni in tracce
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.8 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3