1.04133
Safranine O (C.I. 50240)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-10-17-19(11-16(12)22)24(14-6-4-3-5-7-14)18-9-8-15(21)13(2)20(18)23-17;/h3-11,22H,21H2,1-2H3;1H
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 530 - 534 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1260 - 1570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3