Documenti fondamentali
1.03880
Millipore
Yersinia Selective Supplement (CIN)
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica, pkg of 10 vials, for use with GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar
Sinonimo/i:
Yersinia Selective Supplement, Yersinia Supplement
Scegli un formato
10 X 1 VIAL
218,00 €
218,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 X 1 VIAL
218,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
218,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Stato
liquid (vial)
Livello qualitativo
Composizione
Cefsulodin, 7.5 mg per vial
Irgasan, 2 mg per vial
Novobiocin, 1.25 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Yersinia Selective Supplement (CIN) consists of a lyophilized mixture of three inhibitors (Cefsulodin, Irgasan, and Novobiocin). The supplement inhibits the growth of accompanying flora encountered in the cultivation of Yersinia, particularly Y. enterocolitica.
Applicazioni
Yersinia Selective Supplement is an additive for the preparation of Yersinia selective agar for the enrichment of Yersinia spp.
Risultati analitici
Yersinia Selective Supplement (CIN) should be used with liquid Yersinia selective agar base at a temperature of 45-50 degrees.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3