Documenti fondamentali
1.03790
Millipore
Terreno Linden Grain
suitable for sterility testing, for yeasts, for molds, for bacteria
Scegli un formato
5 KG
403,00 €
25 KG
1.830,00 €
403,00 €
Spedizione prevista il18 giugno 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
403,00 €
25 KG
1.830,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
403,00 €
Spedizione prevista il18 giugno 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® plus
applicazioni
food and beverages
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
bacteria
molds
yeasts
Descrizione generale
Il terreno granulare Linden Grain (base) è un terreno di coltura granulare disidratato con un elevato contenuto di nutrienti Viene impiegato per la convalida microbiologica delle linee di riempimento asettiche nell′industria delle bevande perché è in grado di creare le condizioni di crescita ottimali per funghi e batteri a diversi valori di pH. Il pH del terreno può essere regolato in base ai criteri della linea di riempimento. A pH 4,3, funghi e batteri adattati a crescere in condizioni di elevata acidità mostrano una proliferazione visibile non oltre 7 giorni di incubazione a 28 °C. Batteri che crescono meglio a pH neutro o lievemente alcalino, come Bacillus subtilis, a pH 4,3 mostrano una proliferazione assente o molto limitata. Una eventuale proliferazione nel terreno (torbidità), sulla sua superficie o sulla parete interna o sul fondo di provette e flaconi indica la presenza di organismi responsabili del deterioramento. Esperimenti effettuati hanno mostrato che il terreno Linden Grain può essere usato anche dopo congelamento e scongelamento, il che lo rende adatto al controllo di impianti tritaghiaccio.
Applicazioni
Il terreno Linden Grain è adatto al rilevamento di lieviti, muffe e batteri nelle bevande. È progettato per simulazioni “media fill” di impianti per l′imbottigliamento delle bevande e per il controllo dei tritaghiaccio.
Caratteristiche e vantaggi
La granularità di questo terreno Linden Grain riduce significativamente la formazione di polvere durante la manipolazione nell′area asettica.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
Le designazioni Basic, Plus o Prime stanno ad indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo qualità, da un livello base per la tipologia Basic al CQ standard dei prodotti Plus, fino ad un esame estremamente approfondito per la qualità Prime, a beneficio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)