Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 kg | Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A | 466,00 € |
25 kg | Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A | 2.120,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
form
solid
packaging
pack of 5 kg
application(s)
food and beverages, microbiology, sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability bacteria, yeasts, molds | suitability bacteria, molds, yeasts | suitability bacteria, yeasts | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| form solid | form medium granules (dehydrated culture medium (DCM)) | form - | form powder |
| application(s) food and beverages, sterility testing, microbiology | application(s) food and beverages, sterility testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| packaging pack of 5 kg | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2