Documenti fondamentali
1.02071
SAFC
Carbonato di calcio
for optical glass
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-439-9
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Dimensione particelle
75 μm
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
825 °C (decomposition)
Solubilità
0.017 g/L
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
300‑1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
for optical glass
Applicazioni
Calcium carbonate for optical glass. CAS 471-34-1, chemical formula CaCO₃.
Risultati analitici
Assay (complexometric)≥ 99.0 %Cr (Chromium)≤ 0.00007 %Fe (Iron)≤ 0.0007 %Particle size (< 75 µm)about 100