Documenti
1.01789
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Benzene-D6, Hexadeuterobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
214-061-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
101 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
555 °C
Potenza
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-8.0 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.02% Water (HO) (NMR)
kinematic viscosity
0.78 cSt(20 °C)
P. eboll.
79 °C/1013 hPa
Punto di fusione
6.7 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Descrizione generale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Applicazioni
Benzene-D6 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol.
Risultati analitici
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroformio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Cloroformio-d