Documenti fondamentali
1.00933
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
High Purity Silica Gel 60 TLC Plates
Scegli un formato
25 UNITS
220,00 €
220,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
220,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
TLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 Glass plates 20 x 20 cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Risultati analitici
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm Layer thickness: 170 - 220 µm
Chromatographic testing:
A) colour test
hRf-values
  • bleu vif organol, lipophile: 11 - 25
  • Ceres Black G, lipophile: 34 - 48
  • ceres Violet brn, lipophile: 52 - 67
separation number (colour test, lipophile): ≥ 10.5
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent A) Toluene (45% rel. humidity)
B) biggest single peak area (BPC) ≤ area of 20ng Resorcin: Conforms
  • Noise (TIC): Conforms
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.