Documenti
1.00826
Supelco
Boron Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
Sinonimo/i:
triidrossidoboro, acido ortoborico
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Determinazione del Boro in celletta, photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
boron
Campo di misura
0.05-2.00 mg/L (B)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Azomethine H)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,05 - 2,00 mg/l B, Spectroquant®
Questo metodo è analogo al metodo DIN 38405-17. Il kit per il test in cuvetta del boro Spectroquant® permette di determinare con accuratezza il contenuto di boro di campioni acquosi. Metodo applicato: nelle soluzioni leggermente acide il borato reagisce con l′azometino H, formando un composto di colore giallo che viene determinato fotometricamente. I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per condurre l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni accluso. Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3