1.00088
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chlorine reagent Cl₂-3 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
impiego
sufficient for 600 tests
Analiti specifici
chlorine
Campo di misura
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
tecniche
photometry: suitable
pH
6.5-7.5 (20 °C in H2O)
P. eboll.
100 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (DPD)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Green synthesis and characterization of binary, ternary, and quaternary Ti/MMO anodes for chlorine and oxygen evolution reactions.: This study presents the development of titanium mixed metal oxide (Ti/MMO) anodes for chlorine and oxygen evolution, crucial for electrolysis processes in water treatment (Abdel-Aziz et al., 2024).
- Experimental study on mine water purification mechanism for broken coal and rock masses in the underground reservoir of ecologically vulnerable mining area.: Focuses on the purification processes of mine water in fragile ecological zones, using methods including chlorination, to manage pollution and improve water quality (Wang et al., 2024).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Protocolli
Preparazione di una soluzione standard di cloro totale
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.