09-827
Anti-HDAC11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
histone deacetylase 11
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
rat ... Hdac11(297453)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 0.05 µg/ml of this antibody detected HDAC11 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1