Vai a
48795
Manganese(II) chloride 0.1 M solution
Sinonimo/i:
Manganese(II) chloride solution, Additive Screening Solution 26/Kit-No 78374
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
MnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Application
Manganese(II) chloride 0.1 M solution has been used:
  • as a component of reprogramming media for culturing mouse neonatal tail-tip fibroblasts
  • in the mutagenesis of WT clone by error-prone polymerase chain reaction (PCR)
  • as a standard in isothermal titration calorimetry and differential scanning calorimetry
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1787429449328146
description
-
description
BioReagent, storage temp.:room temp, Molecular Biology
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
description
flakes, 98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)