07-2130
Anti-Ubiquitin Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBC(7316)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody detected Ubiquitin on 5 µL of serum starved HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Serum starved HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1