07-2054
Anti-MBD1 Antibody, CT
from rabbit
Sinonimo/i:
CXXC-type zinc finger protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD1, Protein containing methyl-CpG-binding domain 1, methyl-CpG binding domain protein 1, methyl-CpG binding domain protein 1 isoform PCM1, the regulator of fibroblast growth factor 2 (FGF-2) <
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCM1(5108)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
This antibody recognizes MBD1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2