07-2101-M
Anti-phospho PIX Antibody (Ser340)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7, PAK-interacting exchange factor beta, guanine nucleotide exchange factor 7, rho guanine nucleotide exchange factor 7, SH3 domain-containing proline-rich protein, p85, PAK3, Beta-Pix, P85COOL1, COOL-1, P85,
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer340)
Informazioni sul gene
human ... PAK3(5063)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PIX on 10 µg of Pix transfected cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
PIX transfected cell lysates
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1