07-1218
Anti-PP1γ1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein phosphatase 1C catalytic subunit, Serine/threonine-protein phosphatase PP1-gamma catalytic subunit, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, gamma isoform, Serine/threonine phosphatase 1 gamma
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1CC(5501)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-1 GAMMA on 10 μg of HeLa lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa Cell Lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2