06-891
Anti-SMRTe Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CTG26, Anti-N-CoR2, Anti-SMAP270, Anti-SMRT, Anti-SMRTE, Anti-SMRTE-tau, Anti-TNRC14, Anti-TRAC, Anti-TRAC-1, Anti-TRAC1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Protein Trafficking
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Histones
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain nuclear extract
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1