06-498-I
Anti-PDGFR Beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Platelet-derived growth factor receptor beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, PDGF-R-beta, PDGFR-1, PDGFR-beta, Platelet-derived growth factor re
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PDGFR from 500 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGFR in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1