WH0005159M8
Monoclonal Anti-PDGFRB antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD140B, Anti-JTK12, Anti-PDGFR, Anti-PDGFR1, Anti-PDGFRbeta, Anti-platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LVVTPPGPELVLNVSSTFVLTCSGSAPVVWERMSQEPPQEMAKAQDGTFSSVLTLTNLTGLDTGEYFCTHNDSRGLETDERKRLYIFVPDPTVGFLPNDAE