Documenti
06-340
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Myc
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, Xenopus, avian
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
Le proteine codificate da c-Myc, N-Myc e L-Myc intervengono nella proliferazione e differenziazione cellulare e nella malattia neoplastica. Le proteine Myc sono proteine nucleari a emivita relativamente breve. L′amplificazione del gene c-Myc è stata riscontrata in molti tipi di tumori umani, compresi i carcinomi di polmone, mammella e colon, mentre il gene N-Myc è risultato amplificato nei neuroblastomi. Il gene L-Myc è risultato amplificato e iperespresso nel carcinoma polmonare a piccole cellule umano. La proteina c-Myc è un fattore di trascrizione codificato dal gene c-Myc presente sul cromosoma umano 8q24. La proteina c-Myc è comunemente attivata in diverse cellule tumorali ed è importante nei processi cellulari di proliferazione, differenziazione, apoptosi e progressione nel ciclo cellulare.
Specificità
Prevista reattività crociata anche con la proteina di origine aviaria e di Xenopus.
Riconosce le isoforme di Myc di Mr 50-67 kDa.
Immunogeno
Proteina di fusione espressa in batteri corrispondente alla proteina c-Myc umana a lunghezza intera.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione:
un laboratorio indipendente ha ottenuto l′immunoprecipitazione di Myc utilizzando 4 µg di anticorpo di un precedente lotto.
Immunocitochimica:
un laboratorio indipendente ha utilizzato questo anticorpo per saggi di immunocitochimica (Ohtsuka, T., 1998)
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Utilizza l′anticorpo anti-Myc (policlonale di coniglio) convalidato per i saggi di ChIP, ICC, IP, WB per la rivelazione della proteina Myc, detta anche fattore di trascrizione p64, omologo dell′oncogene virale della mielocitomatosi aviaria, proteina proto-oncogena myc.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule A431 umane stimolate con EGF e su estratti nucleari di cellule A431 umane e di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina Myc in lisati di cellule A431 umane stimolate con EGF. con un precedente lotto alla concentrazione di 0,5-2 µg/mL è stata rivelata la proteina Myc in lisati per RIPA di cellule A431 umane e in estratti nucleari di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
67 kDa
Stato fisico
Cromatografia per immunoaffinità
Formato: purificato
IgG policlonali purificate di coniglio in tampone contenente PBS, azoturo di sodio allo 0,05% e 2 mg/mL di BSA. Soluzione congelata.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione:
Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-302, lisato di cellule A431 stimolate con EGF. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
c-Myc activation by Theileria parasites promotes survival of infected B-lymphocytes.
Dessauge, F; Hilaly, S; Baumgartner, M; Blumen, B; Werling, D; Langsley, G
Oncogene null
T-cell lymphomas mask slower developing B-lymphoid and myeloid tumours in transgenic mice with broad haemopoietic expression of MYC.
Smith, DP; Bath, ML; Harris, AW; Cory, S
Oncogene null
p19ARF directly and differentially controls the functions of c-Myc independently of p53.
Ying Qi, Mark A Gregory, Zhaoliang Li, Jeffrey P Brousal, Kimberly West, Stephen R Hann
Nature null
Proteomic profiling of Myc-associated proteins.
Agrawal, P; Yu, K; Salomon, AR; Sedivy, JM
Cell Cycle null
Lee A Campbell et al.
The FEBS journal, 284(23), 4096-4114 (2017-11-09)
Microglia, the resident macrophages of the brain, play a key role in the pathogenesis of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) due to their productive infection by HIV. This results in the release of neurotoxic viral proteins and pro-inflammatory compounds which negatively