05-1144
Anti-Talin Antibody, CT, clone TD77
clone TD77, from mouse
Sinonimo/i:
talin 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TD77, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
mouse ... Tln1(21894)
Descrizione generale
C-terminal rod domain (residues 434-2541), links integrins to the actin cytoskeleton.
Specificità
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this lot detected Talin in 10 ug of Jurkat lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2