04-145
Anti-NOD2 Antibody, clone 2D9
clone 2D9, from mouse
Sinonimo/i:
Caspase recruitment domain-containing protein 15, Inflammatory bowel disease protein 1, NLR family, CARD domain containing 2, NOD-like receptor C2, caspase recruitment domain family, member 15, caspase recruitment domain protein 15, nucleotide-binding ol
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOD2(64127)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Hyperplastic colorectal carcinoma tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1