04-259
Anti-19S regulator non-ATPase subunit S5a/Rpn10 Antibody, clone S5a-18
clone S5a-18, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
S5a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S5a-18, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMD4(5710)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2