Documenti
S9320
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINB13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Headpin, Anti-Hurpin (HaCaT UV-repressible serpin), Anti-Protease Inhibitor 13 (PI13), Anti-Serine (or Cysteine) Protease Inhibitor, Clade B (Ovalbumin), Member 13
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44 kDa by calculation
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
peptide corresponding to the human SERPINB13 protein (amino acids 310-324).
Stato fisico
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.