SAB4502019
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NOTC1, Notch homolog 1, neurogenic locus notch 1, notch 1 (translocation-associated), translocation-associated (Drosophila) (TAN1)
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 110 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Val1754)
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated NOTCH1 (Cleaved-Val1754) protein.
Immunogeno
Immunogen Range: 1735-1784
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)